MABS1190
Anti-Glucokinase/GCK Antibody, clone 9G1.2
clone 9G1.2, from mouse
Synonyme(s) :
Glucokinase, GK, Hexokinase-4, Hexokinase-D, Hexokinase type IV, HK IV, HK4
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
9G1.2, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... GCK(2645)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Signaling
Glucose/Glycogen Metabolism
Qualité
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Glucokinase/GCK in 10 µg of HepG2 cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable