MABS1187
Anti-phospho-GADS (Thr262) Antibody, clone 6E11.2
clone 6E11.2, from mouse
Synonyme(s) :
GRB2-related adapter protein 2, Thr262 phosphorylated, Adapter protein GRID, Thr262 phosphorylated, GRAP-2, Thr262 phosphorylated, GRB-2-like protein, Thr262 phosphorylated, Grb2-related adapter protein downstream of Shc, Thr262 phosphorylated, GRB2L, Th
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
6E11.2, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pThr262)
Informations sur le gène
human ... GRAP2(9402)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Signaling
Immunological Signaling
Qualité
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected GADS Thr262 phosphorylation induction in 10 µg lysate from Calyculin A- and TNFα-treated Jurkat cells.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable