MABN640
Anti-Amyloid beta fibrils, clone M98, Rabbit Monoclonal Antibody
clone M98, from rabbit
Synonyme(s) :
Amyloid Beta, Amyloid B, Amyloid beta A4 protein, ABPP, APPI, APP, Alzheimer disease amyloid protein, Cerebral vascular amyloid peptide, CVAP, PreA4, Protease nexin-II, PN-II, N-APP2, Soluble APP-alpha, S-APP-alpha, Soluble APP-beta, S-APP-beta, C995.Bet
About This Item
Source biologique
rabbit
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
M98, monoclonal
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
chicken (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), rabbit (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
dot blot: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgGκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... APP(351)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Neuroscience
Developmental Signaling
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected Amyloid beta fibrils in Frontal cortex of AD patients (Data courtesy of Prof. C. Glabe, UCI).
Qualité
Dot Blot Analysis: 0.1 µg/mL of this antibody detected Amyloid beta fibrils in 0.075 µg of Synthetic Abeta40.
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable