MABN501
Anti-SUR1 Antibody, clone N289/16
clone N289/16, from mouse
Synonyme(s) :
ATP-binding cassette sub-family C member 8, Sulfonylurea receptor 1
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
N289/16, monoclonal
Espèces réactives
human, mouse
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
rat (immunogen homology)
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ABCC8(6833)
Description générale
Spécificité
in SUR1 wild-type (WT) mouse cell lysate, and demonstrated a loss of signal in SUR1 knockout (KO) mouse cell lysate (Prof. J. Trimmer, University of California, Davis.).
Immunogène
Application
Qualité
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected SUR1 in 10 µg of mouse hypothalamus tissue lysate.
Description de la cible
Forme physique
Remarque sur l'analyse
Mouse hypothalamus tissue lysate
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable