MABN497
Anti-PSD93 Antibody, clone N18/30
clone N18/30, from mouse
Synonyme(s) :
Disks large homolog 2, Channel-associated protein of synapse-110, Chapsyn-110, Postsynaptic density protein PSD-93
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
N18/30, monoclonal
Espèces réactives
human, rat, mouse
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
rat ... Dlg2(64053)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Neuroscience
Developmental Signaling
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected PSD93 in rat brain tissue (Prof. J. Trimmer, University of California, Davis).
Western Blot Analyis: A representative lot detected PSD93 in WT, but not in PSD93 knockout mice.
Western Blot Analysis: A representative lot detected PSD93 in CA1 tissue lysates from C57BL/6 mice (Jeffrey, R. A., et al. (2009). J Neurosci. 29(50):15613-15620.).
Qualité
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected PSD93 in 10 µg of mouse brain tissue lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Mouse brain tissue lysate
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable