MABN448
Anti-ENC-1 Antibody, clone 1H8.1
clone 1H8.1, from mouse
Synonyme(s) :
Ectoderm-neural cortex protein 1, ENC-1, Kelch-like protein 37, Nuclear matrix protein NRP/B, p53-induced gene 10 protein
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1H8.1, monoclonal
Espèces réactives
human, rat
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ENC1(8507)
Description générale
Immunogène
Application
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution from a representative lot detected ENC-1 in human cerebellum and cerebral cortex tissue.
Qualité
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected ENC-1 in 10 µg of human hippocampus tissue.
Description de la cible
Liaison
Forme physique
Autres remarques
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable