MABN37
Anti-Ataxin-1 Antibody, 11NQ, clone N76/8
clone N76/8, from mouse
Synonyme(s) :
ataxin 1, Spinocerebellar ataxia type 1 protein, spinocerebellar ataxia 1 (olivopontocerebellar ataxia 1, autosomal dominant, ataxin 1), ataxin-1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
N76/8, monoclonal
Espèces réactives
rat
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
mouse (immunogen homology)
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ATXN1(6310)
Description générale
Immunogène
Application
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Immunohistochemistry Analysis: 1:500 dilution from a previous lot detected Ataxin-1 in rat cerebral cortex tissue.
Qualité
Immunohistochemistry Analysis: 1:500 dilution of this antibody detected Ataxin-1 in rat hippocampus tissue.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Rat hippocampus tissue
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable