MABN2639
Anti-AIDA1 Antibody, clone 1A11
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1A11, monoclonal
Poids mol.
calculated mol wt 139.21, 48.37, and 57.81 kDa
observed mol wt ~160, 57, and 50 kDa
Produit purifié par
using protein G
Espèces réactives
rat
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
monkey, canine, feline, human, bovine
Conditionnement
antibody small pack of 100 μg
Isotype
IgG2bκ
Séquence de l'épitope
C-terminal half
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Evaluated by Western Blotting in Rat brain tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected AIDA1 in Rat brain tissue lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A representative lot detected AIDA1 in Western Blotting applications (Tindi, J.O., et al. (2015). J Neurosci. 35(24): 8986-96).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected AIDA1 in Immunofluorescence applications (Tindi, J.O., et al. (2015). J Neurosci. 35(24): 8986-96).
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis (IHC(P)): A 1:50 dilution from a representative lot detected AIDA1 in rat cerebral cortex, hippocampus, and cerebellum tissue sections.
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated AIDA1 in Immunoprecipitation applications (Carbonell, A.U., et al. (2019). Nat Commun. 10(1): 3529).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable