MABN2487
Anti-Astrin Antibody, clone C-1
clone C-1, from mouse
Synonyme(s) :
Sperm-associated antigen 5, Deepest, Mitotic spindle-associated protein p126, MAP126
About This Item
Source biologique
mouse
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
C-1, monoclonal
Espèces réactives
human
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SPAG5(10615)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Neuroscience
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Astrin in Immunocytochemistry applications (Schmidt, J.C., et. al. (2010). J Cell Biol. 191(2):269-80; Yang, Y.C., et. al. (2006). Biochem Biophys Res Commun. 343(2):428-34; Kern, D.M., et. al. (2016). J Cell Biol. 213(3):315-28).
Qualité
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Astrin in HeLa cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité