MABN2254
Anti-Catenin Delta-2 Antibody, clone 12B4
clone 12B4.1, from mouse
Synonyme(s) :
Catenin delta-2, GT24, Neural plakophilin-related ARM-repeat protein, NPRAP, Neurojungin
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
12B4.1, monoclonal
Espèces réactives
human, rat
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CTNND2(1501)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Neuroscience
Qualité
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Catenin Delta-2 in 10 µg of rat brain microsomal preparations.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1