MABN20
Anti-HCN1 Antibody, clone N70/28
clone N70/28, from mouse
Synonyme(s) :
hyperpolarization activated cyclic nucleotide-gated potassium channel 1, brain cyclic nucleotide gated channel 1, Brain cyclic nucleotide-gated channel 1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
N70/28, monoclonal
Espèces réactives
rat
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... HCN1(348980)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Neuroscience
Ion Channels & Transporters
Qualité
Western Blot Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected HCN1 on 10 µg of rat brain lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Rat brain lysate
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable