MABN14
Anti-phospho TDP-43 (Ser409/Ser410) Antibody, clone 1D3
clone 1D3, from rat
Synonyme(s) :
TAR DNA-binding protein 43, TDP-43, TDP43, TAR DNA binding protein-43, Phosphorylated TDP
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rat
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1D3, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pSer409/pSer410)
Informations sur le gène
human ... TARDBP(23435)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
ELISA Analysis: A previous lot was used by an independent laboratory in ELISA. (Neumann, M., et al. (2009). Acta Neuropathol. 117:137–149.)
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Qualité
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected phosphorylated TDP-43 on 10 µg of human placenta cell lysate.
Description de la cible
1) The 25-kDa C-terminal fragment is more prone to phosphorylation at Ser409/Ser410 than full-length TDP-43. (Zhang, Y.J., et al. (2009). PNAS. 106:7607-7612.)
2) 50-52 kDa observed MW . (Buratti, E., et al. (2001). The EMBO Journal 20:1774-1784.)
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Human placenta cell lysate
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
10-13 - German Storage Class 10 to 13