Key Documents
MABF560
Sigma-Aldrich
Anti-CD28 Antibody (human), FITC, clone CD28.2
clone CD28.2, from mouse
Synonyme(s) :
T-cell-specific surface glycoprotein CD28, TP44, CD antigen CD28
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.44
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
FITC conjugate
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
CD28.2, monoclonal
Espèces réactives
human
Conditionnement
pkg of 5 μL (0.5 μg/test)
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CD28(940)
Description générale
The CD28.2 antibody reacts with human CD28, a 44 kDa type I surface glycoprotein which acts as a co-stimulatory receptor in support of the T cell receptor (TCR). CD28 exists as a homodimer with specificity for two known ligands, known as B7-1 (CD80) and B7-2 (CD86), which are expressed on activated B cells and antigen-presenting cells. These ligands trigger CD28 signaling in concert with TCR activation to drive T cell proliferation, induce high-level expression of IL-2, impart resistance to apoptosis, and enhance T cell cytotoxicity. The interaction / co-stimulatory signaling between the B7 ligands and CD28 provides crucial communication between T cells and B cells or APCs to coordinate the adaptive immune response. Other members of the CD28 family of receptors include CTLA-4 (CD152), PD-1 (CD279), ICCOS and BTLA.The CD28.2 antibody may be used as a phenotypic marker for human CD28, expressed on all CD4+ T cells and CD8+ T cells, and is widely used as a reagent for activation of the CD28 receptor in vitro and in vivo. This antibody is also reported to be cross-reactive with several non-human species, including Baboon, Chimpanzee, Cynomolgus, and Rhesus.
Immunogène
Les informations relatives à l'immunogène pour cet anticorps sont des informations confidentielles.
Application
&
Domaine de recherche
Inflammation et immunologie
Qualité
L'anticorps monoclonal a été purifié à partir d'un surnageant de culture tissulaire par chromatographie d'affinité. L'anticorps purifié a été conjugué dans des conditions optimales, puis le colorant n'ayant pas réagi a été éliminé de la préparation.
Analyse par cytométrie en flux : µ
Forme physique
Anticorps monoclonal de souris purifié dans un tampon contenant du NaH2PO4 10 mM, du NaCl 150 mM, 0,1 % de gélatine, pH 7,2, et jusqu'à 0,1 % d'azoture de sodium.
Chromatographie d'exclusion stérique
Stockage et stabilité
Il est recommandé de conserver ce produit sous forme non diluée entre 2 et 8 °C en évitant toute exposition prolongée à la lumière. Ne pas congeler.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable