MABF446
Anti-CD45R (B220) (human/mouse), PerCP-Cy5.5, clone RA3-6B2 Antibody
clone RA3-6B2, 0.2 mg/mL, from rat
Synonyme(s) :
Receptor-type tyrosine-protein phosphatase C, Leukocyte common antigen, L-CA, Lymphocyte antigen 5, Ly-5, T200, CD45
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rat
Niveau de qualité
Conjugué
PerCP-Cy5.5
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
RA3-6B2, monoclonal
Espèces réactives
mouse, human
Concentration
0.2 mg/mL
Technique(s)
flow cytometry: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PTPRC(5788)
mouse ... Ptprc(19264)
Description générale
Immunogène
Application
Inflammation & Immunology
Qualité
Flow Cytometry Analysis: 0.25 µg of this antibody detected CD45R (B220) in one million C57Bl/6 splenocytes.
Forme physique
Stockage et stabilité