MABF376
Anti-CD11c Antibody (mouse), PE-Cy7, clone N418
clone N418, 0.2 mg/mL, from hamster(Armenian)
Synonyme(s) :
Integrin alpha-Xl, CD11 antigen-like family member C, Leukocyte adhesion glycoprotein p150,95 alpha chain, Leukocyte adhesion receptor p150,95, CD11c
About This Item
Source biologique
hamster (Armenian)
Niveau de qualité
Conjugué
PE-Cy7
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
N418, monoclonal
Espèces réactives
mouse
Concentration
0.2 mg/mL
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Itgax(16411)
Catégories apparentées
Description générale
Qualité
Flow Cytometry Analysis: 1 µg of this antibody detected CD11c in one million C57Bl/6 splenocytes.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable