MABF356
Anti-CD45RO (human) Antibody, FITC, clone UCHL1
clone UCHL1, from mouse, FITC conjugate
Synonyme(s) :
Receptor-type tyrosine-protein phosphatase C, Leukocyte common antigen, L-CA, T200, CD45, CD45RO
About This Item
Source biologique
mouse
Conjugué
FITC conjugate
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
UCHL1, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PTPRC(5788)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Inflammation & Immunology
Cytokines & Cytokine Receptors
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected human CD45RO in Immunohistochemistry. (Yamada M, et al.1996.;Sakkas LI, et al. 1998.)
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected human CD45RO in Immunoprecipitation. (Ponsford M, et al. 2001.)
Qualité
Flow Cytometry Analysis: 20 μL of this antibody detected CD45RO in one million human peripheral blood lymphocytes.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable