MABF3177
Anti-M-CSF Antibody, clone 3G6.4.8
146,00 €
Date d'expédition estimée le30 avril 2025
About This Item
146,00 €
Date d'expédition estimée le30 avril 2025
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies, primary antibodies
Clone
3G6.4.8, monoclonal
Poids mol.
calculated mol wt 60.18 kDa
observed mol wt ~37 kDa
Produit purifié par
using protein G
Espèces réactives
human
Conditionnement
antibody small pack of 100 μg
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Séquence de l'épitope
Unknown
Numéro d'accès Protein ID
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CSF1(1435)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Evaluated by Western Blotting with recombinant Human M-CSF.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:100,000 dilution of this antibody detected recombinant human M-CSF under non-denaturing conditions.
Tested Applications
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:50 dilution from a representative lot detected M-CSF in human tonsil tissue sections.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable