MABF271
Anti-FPR1/2 Antibody, clone NFPR1
clone NFPR1, from mouse
Synonyme(s) :
Anti-Formyl Peptide Receptor 1/2, FMLP1/2, fMet-Leu-Phe receptor, fMLP receptor, N-formyl peptide receptor, FPR, N-formylpeptide chemoattractant receptor
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
NFPR1, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... FPR1(2357)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected FPR1/2 in human neutraphils (Riesselman, M., et al. (2007). J. Immunol. 179:2520-2531).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated FPR1/2 in neutraphils (Maaty, W.S., et al. (2013). JBC. 288(38):27042-27058).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected FPR1/2 in neutraphils (Maaty, W.S., et al. (2013). JBC. 288(38):27042-27058).
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Qualité
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected FPR1/2 in 10 µg of THP-1 cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1