MABE914
Anti-Mi-2β Antibody, clone 16G4
clone 16G4, from mouse
Synonyme(s) :
Chromodomain-helicase-DNA-binding protein 4, CHD-4, ATP-dependent helicase CHD4, Mi-2 autoantigen 218 kDa protein, Mi2-beta
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
16G4, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq)
western blot: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CHD4(1108)
Description générale
Immunogène
Application
ChIP-seq: representative lot of this antibody was used for ChIP-seq. See Zhang et al. (2012).
Epigenetics & Nuclear Function
Chromatin Biology
Qualité
Western Blotting Analysis: A 1 µg/mL dilution of this antibody detected Mi-2β in a Jurkat cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2