MABE433
Anti-phospho Histone H2B (Tyr37), clone 15 Antibody
clone 15, from mouse
Synonyme(s) :
Histone H2B type 3-B, H2B type 12
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
15, monoclonal
Espèces réactives
human, mouse
Technique(s)
ChIP: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pTyr37)
Informations sur le gène
human ... H2BC1(255626)
mouse ... H2Bc1(319177)
Description générale
Immunogène
Application
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot from an independent laboratory immunoprecipitated phospho Histone H2B (Tyr37) in MEF-overexpressing WEE (Mahajan, K., et al. (2012). Nat Struct Mol Biol. 19(9):930-937.).
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Qualité
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected phospho Histone H2B (Tyr37) in 10 µg of HeLa cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable