MABE366
Anti-SNF2L Antibody, clone SNF 2C4
clone SNF 2C4, from rat
Synonyme(s) :
Probable global transcription activator SNF2L1, ATP-dependent helicase SMARCA1, Nucleosome-remodeling factor subunit SNF2L, SWI/SNF-related matrix-associated actin-dependent regulator of chromatin subfamily A member 1
Produits recommandés
Source biologique
rat
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
SNF 2C4, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SMARCA1(6594)
Description générale
Immunogène
Application
Epigenetics & Nuclear Function
Chromatin Biology
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot was used by an an independent laboratory to detect SNF2L in certain, normal human organ tissues. (Eckey, M., et al. (2012). Mol Cell Biol. 32(13):2359-2371).
Qualité
Western Blot Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected SNF2L in 10 µg of HeLa cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
HeLa cell lysate
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable