MABE362
Anti-EZH2 Antibody, clone AE25
clone AE25, from mouse
Synonyme(s) :
Enhancer of zeste homolog 2, Lysine N-methyltransferase 6, enhancer of zeste 2, histone-lysine N-methyltransferase EZH2
446,00 €
Date d'expédition estimée le17 mai 2025
About This Item
446,00 €
Date d'expédition estimée le17 mai 2025
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
AE25, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... EZH2(2146)
Description générale
Immunogène
Application
Epigenetics & Nuclear Function
Chromatin Biology
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected EZH2 in breast carcinoma tissue (Pietersen et al., 2008)
Qualité
Western Blot Analysis: A 1:1000 dilution of this antibody detected EZH2 in 10 µg of T47D cell lysate.
Description de la cible
Liaison
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
T47D cell lysate
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable