MABE341-AF488
Anti-Puromycin, clone 17H1, Alexa Fluor™ 488 Conjugate Antibody
clone 17H1, 0.5 mg/mL, from rat
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rat
Niveau de qualité
Conjugué
ALEXA FLUOR™ 488
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
17H1, monoclonal
Espèces réactives
human
Concentration
0.5 mg/mL
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
This product is a conjugated version of Cat. No. MABE341.
Spécificité
Immunogène
Application
Epigenetics & Nuclear Function
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Qualité
Immunocytochemistry Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Puromycin-incorporated neosynthesized proteins in HeLa cells treated with Puromycin only.
Alexa Fluor™ is a registered trademark of Life Technologies.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable