MABE215
Anti-Liver receptor homolog-1 Antibody, clone 1LRH-2E1
ascites fluid, clone 1LRH-2E1, from mouse
Synonyme(s) :
Nuclear receptor subfamily 5 group A member 2, Liver receptor homolog 1, LRH-1, NR5A2
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1LRH-2E1, monoclonal
Espèces réactives
mouse
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Nr5A2(26424)
Description générale
Immunogène
Application
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Liver receptor homolog-1 in HepG2 and HeLa cells (M. Oulad, IGBMC, France.).
Qualité
Western Blot Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Liver receptor homolog-1 in 10 µg of mouse pancrease tissue lysate.
Description de la cible
Forme physique
Remarque sur l'analyse
Mouse pancreas tissue lysate
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable