MABE1918
Anti-TAF-15 Antibody, clone 12F11
clone 12F11, from rat
Synonyme(s) :
TATA-binding protein-associated factor 2N, 68 kDa TATA-binding protein-associated factor, TAF(II)68, TAFII68, RNA-binding protein 56
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rat
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
12F11, monoclonal
Espèces réactives
human
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Technique(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2cκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TAF15(8148)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Epigenetics & Nuclear Function
ELISA Analysis: A representative lot detected TAF-15 in ELISA applications (Suarez-Calvet, M., et. al. (2016). Acta Neuropathol. 131(4):587-604).
Qualité
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected TAF-15 in HEK293 cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité