MABE1828
Anti-beta-Catenin Antibody, clone mAb-Cat1
clone mAb-Cat1, from rat
Synonyme(s) :
beta-Catenin 1, Catenin beta-1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rat
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
mAb-Cat1, monoclonal
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
mouse (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Technique(s)
ChIP: suitable
dot blot: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CTNNB1(1499)
mouse ... Ctnnb1(12387)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Epigenetics & Nuclear Function
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated beta-Catenin in Immunoprecipitation applications (Hoffmeyer, K., et. al. (2017). Cell Rep. 18(12):2815-2824).
Dot Blot Analysis: A representative lot detected beta-Catenin in Dot Blot applications (Hoffmeyer, K., et. al. (2017). Cell Rep. 18(12):2815-2824).
Chromatin Immunoprecipitation Analysis (ChIP): A representative lot immunoprecipitated beta-Catenin in Chromatin Immunoprecipitation applications (Hoffmeyer, K., et. al. (2017). Cell Rep. 18(12):2815-2824).
Qualité
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected beta-Catenin in SW 480 cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité