MABE1809
Anti-methyl PP2Ac (L309) Antibody, clone 7C10-C5
Synonyme(s) :
Serine/threonine-protein phosphatase 2A catalytic subunit alpha isoform
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
7C10-C5 (short 7C10), monoclonal
Poids mol.
calculated mol wt 35.59 kDa
observed mol wt ~35 kDa
Espèces réactives
yeast, human
Conditionnement
antibody small pack of 100 μL
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Séquence de l'épitope
C-terminal
Numéro d'accès Protein ID
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
-10 to -25°C
Informations sur le gène
human ... PPP2CA(5515)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Isotype testing: Identity Confirmation by Isotyping Test.
Isotyping Analysis: The identity of this monoclonal antibody is confirmed by isotyping test to be mouse IgG1 .
Tested applications
Immunohistochemistry Applications: A representative lot detected methyl PP2Ac (L309) in Immunohistochemistry applications (Leonard, D., et al. (2020). Cell. 181(3); 688-701).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected methyl PP2Ac (L309) in Western Blotting applications (Frohner, I.E., et al. (2020). Sci Signal. 13(616); eaax6490).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2