MABE1796M
Anti-YL-1 Antibody, clone EX-1Y32
clone EX-1Y32, from mouse
Synonyme(s) :
Vacuolar protein sorting-associated protein 72 homolog, Protein YL-1, Transcription factor-like 1
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
EX-1Y32, monoclonal
Espèces réactives
mouse, human
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Epigenetics & Nuclear Function
Immunocytochemistry Analysis: A 1:800 dilution from a representative lot detected YL-1 in HeLa cells.
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL from a representative lot detected YL-1 in 10 µg of HeLa cell lysate.
Immunoprecipitation Analysis: 1-10 µg from a representative lot detected YL-1 in Mouse embryonic fibroblast (MEF) total cell extracts.
Qualité
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected YL-1 in Mouse embryonic fibroblast (MEF) cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash