MABE1526
Anti-ZCCHC11 (TUT4) Antibody, clone 9F6.1
clone 9F6.1, from mouse
Synonyme(s) :
Terminal uridylyltransferase 4, TUTase 4, Zinc finger CCHC domain-containing protein 11
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
9F6.1, monoclonal
Espèces réactives
human, mouse
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ZCCHC11(23318)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Epigenetics & Nuclear Function
Qualité
Western Blotting Analysis: 4 µg/mL of this antibody detected ZCCHC11 (TUT4) in 10 µg of PC3 human prostate cancer cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1