MABE1040
Anti-Nup98 Antibody, clone 2H10
clone 2H10, from rat
Synonyme(s) :
Nuclear pore complex protein Nup98-Nup96, Nuclear pore complex protein Nup98, 98 kDa nucleoporin, Nucleoporin Nup98, Nup98, Nuclear pore complex protein Nup96, 96 kDa nucleoporin, Nucleoporin Nup96, Nup96, Nup98
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rat
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2H10, monoclonal
Espèces réactives
human, mouse, rat
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2cκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NUP98(4928)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Nup98 nuclear localization in HeLa cells (Fukuhara, T., et al. (2005) Hybridoma (Larchmt). 24(5):244-247).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected nuclear localization Nup98 in NIH/3T3 cells (Oka, M., et al. (2010) Mol Biol Cell. 21(11):1885-1896).
Epigenetics & Nuclear Function
Nuclear Receptors
Qualité
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Nup98 in 10 µg of HeLa nuclear extract.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable