MABD50
Anti-MyT1L Antibody, clone 20B4.1
clone 20B4.1, from mouse
Synonyme(s) :
Myelin transcription factor 1-like protein, MyT1-L, MyT1L
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
20B4.1, monoclonal
Espèces réactives
human, mouse
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MYT1L(23040)
Description générale
Immunogène
Application
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Qualité
Western Blot Analysis: A 1:1.000 dilution of this antibody detected MyT1L on 10 µg of mouse E17 spinal cord tissue lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Mouse E17 spinal cord tissue lysate
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable