MABD136
Anti-Wnt-5a Antibody, clone 6F2
ascites fluid, clone 6F2, from mouse
Synonyme(s) :
Protein Wnt-5a
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
6F2, monoclonal
Espèces réactives
human, rat
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... WNT5A(7474)
Description générale
Immunogène
Application
Immunofluorescence Analysis: A 1:200-1,000 dilution from a representative lot detected Wnt-5a in PC-12 cells.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Stem Cell Research
Pluripotent & Early Differentiation
Qualité
Western Blotting Analysis: A 1:500-2000 dilution of this antibody detected Wnt-5a in Wnt-5a-hIgGFc transfected HEK293 cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Wnt-5a-hIgGFc transfected HEK293 cell lysate
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable