MABC681
Anti-ETV4 Antibody, clone 1A2G3
ascites fluid, clone 1A2G3, from mouse
Synonyme(s) :
ETS translocation variant 4, Adenovirus E1A enhancer-binding protein, E1A-F, Polyomavirus enhancer activator 3 homolog, Protein PEA3
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1A2G3, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ETV4(2118)
Description générale
Immunogène
Application
Qualité
Western Blotting Analysis: A 1:500-2,000 dilution of this antibody detected ETV4 in K562 cell lysate.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Description de la cible
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable