MABC664
Anti-CLEC2A Antibody, clone 8D2.1
clone 8D2.1, from mouse
Synonyme(s) :
C-type lectin domain family 2 member A, Keratinocyte-associated C-type lectin, KACL, Proliferation-induced lymphocyte-associated receptor, PILAR, CLEC2A
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
8D2.1, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CLEC2A(387836)
Description générale
Immunogène
Application
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Qualité
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected CLEC2A in 200 µg of Raji cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1