MABC607
Anti-MTSS1 Antibody, clone 15C3.2
clone 15C3.2, from mouse
Synonyme(s) :
Metastasis suppressor protein 1, Metastasis suppressor YGL-1, Missing in metastasis protein, MTSS1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
15C3.2, monoclonal
Espèces réactives
monkey, human
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MTSS1(9788)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Qualité
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected MTSS1 in 10 µg of COS-1 cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable