MABC1127
Anti-FGFR-4 Antibody, clone 29.2
culture supernatant, clone 29.2, from rabbit
Synonyme(s) :
Fibroblast growth factor receptor 4, EC: 2.7.10.1, CD334
About This Item
Source biologique
rabbit
Forme d'anticorps
culture supernatant
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
29.2, monoclonal
Espèces réactives
human
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Technique(s)
flow cytometry: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... FGFR4(2264)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Signaling
Qualité
Flow Cytometry Analysis: A 1:4 dilution of this antibody detected FGFR-4 in one million DU-145 cells.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable