MAB8790
Anti-HIV Antibody, p24, clone 6D4.1-10
clone 6D4.1-10, Chemicon®, from mouse
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
6D4.1-10, monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2a
Conditions d'expédition
wet ice
Spécificité
Immunogène
Application
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Infectious Diseases
Infectious Diseases - Viral
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable