MAB5412
Anti-Indoleamine 2,3-dioxygenase Antibody, clone 10.1
clone 10.1, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
Indoleamine-pyrrole 2,3-dioxygenase
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
10.1, monoclonal
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
mouse, rat
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG3
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... IDO1(3620)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
A previous lot of this antibody worked on lightly fixed tissues; Triton X-100 treatment only in the block, not with primary antibody. High temperature antigen retrieval is recommended.
Western blot:
Recognizes a 42-45kDa band in IFN-gamma treated human HeLa cell lines. Mouse IDO runs slightly smaller in blots than human IDO.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Inflammation & Immunology
Inflammation & Autoimmune Mechanisms
Qualité
Western blot:
1:500 dilution of this lot detected IDO on 10 μg of untreated and IFN gamma treated HeLa lysates.
Description de la cible
Liaison
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
IFN-gamma stimulated human peripheral blood lymphocytes, HeLa lysates.
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable