MAB5260Z
Anti-Nerve Growth Factor Antibody, clone 27/21, azide free
clone 27/21, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
NGF, MAB5260
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
27/21, monoclonal
Espèces réactives
human, rat, bovine, mouse
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
neutralization: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NTF3(4908)
Spécificité
Immunogène
Application
Neuroscience
Neurochemistry & Neurotrophins
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Liaison
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Brain tissue
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable