MAB4356C3
Anti-DPPA-2 Antibody, clone 6C1.2, Cy3 conjugate
clone 6C1.2, from mouse, CY3 conjugate
Synonyme(s) :
Pluripotent embryonic stem cell-related gene 1 protein, developmental pluripotency associated 2
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
CY3 conjugate
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
6C1.2, monoclonal
Espèces réactives
mouse
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
Isotype
IgG2a
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Dppa2(73703)
Description générale
Immunogène
Application
Stem Cell Research
Pluripotent & Early Differentiation
Qualité
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Mouse Embryonic Stem Cells (SCR012).
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2