MAB4307
Anti-Mouse Leukemia Inhibitory Factor Antibody, clone 2H2.2
clone 2H2.2, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
mLIF
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2H2.2, monoclonal
Espèces réactives
mouse
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Entrée
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... LIF(3976)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
EIA
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Stem Cell Research
Pluripotent & Early Differentiation
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Mouse DA-1a cells
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable