MAB3786-C
Anti-APC Antibody, CT, clone C-APC Antibody 28.9, Ascites Free
clone C-APC 28.9, from mouse
Synonyme(s) :
Adenomatous polyposis coli protein, Deleted in polyposis 2.5, Protein APC
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
C-APC 28.9, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... APC(324)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Immunocytochemistry Analysis: A representative detected an increased APC expression in human eyelid adipose-derived stem cells (hEASCs) after neuroinduction at passage 8 (Zhou, J., et al. (2014). J. Cell. Mol. Med. 18(2):326-343).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected a granular APC staining pattern at a subapical region of epithelial cells in fallopian mucosa by fluorescent immunohistochemistry staining of paraffin-embedded, paraformaldehyd-fixed fallopian tube tissue sections (Kessler, M., et al. (2012). Am. J. Pathol. 180(1):186-198).
Epigenetics & Nuclear Function
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Qualité
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable