MAB3420A4
Anti-Tau-1 Antibody, clone PC1C6, Alexa Fluor™ 488 Conjugate
clone PC1C6, from mouse, ALEXA FLUOR™ 488
Synonyme(s) :
Microtubule-associated protein tau, Neurofibrillary tangle protein, Paired helical filament-tau, PHF-tau
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
ALEXA FLUOR™ 488
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
PC1C6, monoclonal
Espèces réactives
mouse, rat
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
bovine (immunogen homology)
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotype
IgG2a
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Mapt(17762) , Mapt(281296)
rat ... Mapt(29477)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Qualité
Immunohistochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected Tau-1 in adult mouse brain tissue.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Adult mouse brain tissue
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable