MAB3307
Anti-MMP-1 Antibody, a.a. 332-350 hMMP1, clone 41-1E5
clone 41-1E5, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
Fibroblast Collagenase, Interstitial Collagenase
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
41-1E5, monoclonal
Espèces réactives
rabbit, human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MMP1(4312)
Spécificité
Immunogène
Application
Immunohistochemistry on PLP fixed, paraffin-embedded tissues 5-20μg/ml. PLP fixation required for best results. Antibody also reacts with frozen tissues. Reactivity on tradional formalin fixed tissue is poor. Microwave antigen retrieval is recommended
ElA
Description de la cible
Liaison
Forme physique
Remarque sur l'analyse
Cervical carcinoma
SKBr-3 cell lysate
Autres remarques
Informations légales
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable