MAB3199
Anti-E-Cadherin Antibody, clone 67A4
clone 67A4, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
CD324
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
67A4, monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CDH1(999)
Catégories apparentées
Spécificité
Antigen is expressed in non-neural epithelial tissues.
Immunogène
Application
FACS Analysis
Functional blocking of E-cadherin
Does not work well for immunoprecipitation
Original paper, Buhring, H et al Leukemia 10:106-116, 1996.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
Liaison
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
En option
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable