Principaux documents
MAB2146Z
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-ICAM-1, clone P2A4, sans azoture
clone P2A4, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
CD54, MAB2146
100 μG
326,00 €
326,00 €
Date d'expédition estimée le12 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 μG
326,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
326,00 €
Date d'expédition estimée le12 mai 2025
Devis pour commande en gros
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
P2A4, monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ICAM1(3383)
Spécificité
ICAM-1 humaine.
Immunogène
Cellules HUVEC (humaines) activées par l'IL-1bêta
Application
Cet anticorps anti-ICAM-1, clone P2A4, sans azoture est validé pour une utilisation en ELISA, FC, IP, IC, IH, FUNC pour la détection de l'ICAM-1.
Domaine de recherche
Structure cellulaire
Immunohistochimie : pour une utilisation sur des tissus fixés à l'acétone ou au paraformaldéhyde
Immunocytochimie : pour une utilisation sur les lymphocytes B, les lymphocytes du sang périphérique et les lymphocytes T
Immunoprécipitation
FACS
ELISA
Inhibe les interactions adhésives dépendantes de l'ICAM-1
Les dilutions de travail optimales doivent être déterminées par l′utilisateur final.
Sous-domaine de recherche
Molécules d'adhésion (CAM)
Forme physique
Format : purifié
Liquide stérilisé par filtration contenant du tampon phosphate 0,2 M, du chlorure de sodium 0,25 M, sans conservateurs.
Stockage et stabilité
Conserver à -20 °C.
Autres remarques
Concentration : voir le certificat d'analyse du lot concerné.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
LFA-1 and ICAM-1 expression induced during melanoma-endothelial cell co-culture favors the transendothelial migration of melanoma cell lines in vitro.
Ghislin, S; Obino, D; Middendorp, S; Boggetto, N; Alcaide-Loridan, C; Deshayes, F
BMC Cancer null
Kelly M Bailey et al.
Oncotarget, 10(36), 3385-3399 (2019-06-06)
Metastatic and relapsed Ewing sarcoma typically afflicts the adolescent population and is largely fatal. These bone tumors are most commonly driven by the fusion oncoprotein EWS-FLI1. Ewing tumors demonstrate significant intra-tumoral heterogeneity, and individual tumor cells can express highly variable
Mario C Manresa et al.
Gastroenterology, 159(5), 1778-1792 (2020-07-28)
Eosinophilic esophagitis (EoE) is an antigen-mediated eosinophilic disease of the esophagus that involves fibroblast activation and progression to fibrostenosis. Cytokines produced by T-helper type 2 cells and transforming growth factor beta 1 (TGFβ1) contribute to the development of EoE, but