MAB1976H
Anticorps anti-intégrine αVβ3, clone LM609, conjugué à de la phycoérythrine
clone LM609, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
Vitronectin Receptor, CD51/CD61
583,00 €
Date d'expédition estimée le22 mai 2025
About This Item
583,00 €
Date d'expédition estimée le22 mai 2025
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
PE
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
LM609, monoclonal
Espèces réactives
monkey, pig, rabbit, bovine, avian, chicken, canine, human
Ne doit pas réagir avec
mouse, rat
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ITGAV(3685)
Description générale
580 nm
Spécificité
MAXIMUM D'ABSORPTION : 90 nm, 545 nm et 565 nm
Immunogène
Application
Immunofluorescence : 5-10 μg/ml pour le marquage de cryocoupes de 6 mm traitées au FCFb (ou BFGF) de membranes chorio-allantoïdiennes de poussin fixées à l'acétone (Brooks, 1994). Le clone LM609 est également efficace sur les cellules et tissus fixés avec 4 % de paraformaldéhyde et congelés. Il n'est toutefois pas efficace pour le marquage immunohistochimique des coupes de tissu inclus en paraffine.
Les dilutions de travail et les protocoles optimaux doivent être déterminés par l'utilisateur final.
Structure cellulaire
Intégrines
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
CONTRÔLE POSITIF : Lignées cellulaires de myélome humain M21 et MoalphaV (Chen, 1995).
CONTRÔLE NÉGATIF : Cellules Mo (lignée cellulaire dérivée de M21 mais n'exprimant pas l'intégrine alphaV ; Chen, 1995).
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable