Documents
MAB19294
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-intégrines β1, intégrines β1 actives, clone TASC/9D11
clone TASC/9D11, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
CD29
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
TASC/9D11, monoclonal
Espèces réactives
chicken
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ITGB1(3688)
Spécificité
Réagit avec le domaine extracellulaire de l'intégrine bêta 1 de poulet
Immunogène
Cellules gliales de cerveau de poulet à E10
Épitope : intégrines bêta1 actives
Application
Détectez la protéine intégrine β 1 avec cet anticorps anti-intégrine β 1 (intégrines β1 actives), clone TASC/9D11, validé pour une utilisation en immunoprécipitation et en immunocytochimie.
Western blotting : pas d'efficacité
Immunocytochimie
Immunoprécipitation
Activité biologique : Inhibe fonctionnellement la fixation à la vitronectine. Active la fixation à d'autres substrats.
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
Forme physique
Format : purifié
Immunoglobuline purifiée. En solution dans un tampon phosphate 0,02 M + NaCl 0,25 M (pH 7,6) contenant 0,1 % d'azoture de sodium.
Stockage et stabilité
À conserver au frais entre 2 °C et 8 °C, en aliquotes non diluées, pendant 12 mois maximum.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not finding the right product?  
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
L R Strachan et al.
Experimental cell research, 314(3), 441-452 (2007-11-27)
Cell migration is essential for proper development of numerous structures derived from embryonic neural crest cells (NCCs). Although recent work has shown that receptor recycling plays an important role in NCC motility on laminin, the molecular mechanisms regulating NCC motility
Masayuki Yamashita
Communications biology, 6(1), 680-680 (2023-07-01)
Retinal ganglion cell (RGC) axons converge on the optic disc to form an optic nerve. However, the mechanism of RGC axon convergence remains elusive. In the embryonic retina, an electric field (EF) exists and this EF converges on the future
Ewa Mrówczyńska et al.
Frontiers in cell and developmental biology, 12, 1433947-1433947 (2024-08-15)
37/67 kDa laminin receptor (LamR)/ribosomal protein SA exhibits dual function as both a ribosomal protein and cell surface receptor for laminin. LamR influences critical cellular processes such as invasion, adhesion, and migration when acting as a receptor. Despite the acknowledged importance
Integrins and cAMP mediate netrin-induced growth cone collapse.
Lemons, ML; Abanto, ML; Dambrouskas, N; Clements, CC; Deloughery, Z; Garozzo, J; Condic, ML
Brain Research null