Principaux documents
MAB1919
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-fibrilline, clone 11C1.3
clone 11C1.3, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
Anti-ACMICD, Anti-FBN, Anti-GPHYSD2, Anti-MASS, Anti-MFLS, Anti-MFS1, Anti-OCTD, Anti-SGS, Anti-SSKS, Anti-WMS, Anti-WMS2
100 μL
512,00 €
512,00 €
Date d'expédition estimée le22 mai 2025
Un anticorps recombinant, sans conservateur, est disponible pour votre cible. Essayez ZRB1019
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 μL
512,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
512,00 €
Date d'expédition estimée le22 mai 2025
Un anticorps recombinant, sans conservateur, est disponible pour votre cible. Essayez ZRB1019
Devis pour commande en gros
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
11C1.3, monoclonal
Espèces réactives
bovine, pig, human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... FBN1(2200)
Spécificité
Fibrilles zonulaires bovines. Réagit bien avec les microfibrilles élastines humaines et peut être utilisé pour étudier la présence et l'organisation de ces fibrilles chez les patients atteints du syndrome de Marfan ou sur les fibroblastes obtenus sur ces patients.
Immunogène
Fibrilles zonulaires bovines
Application
Domaine de recherche
Structure cellulaire
Immunoblotting : l'anticorps réagit avec la protéine de 350 000 Da libérée à partir de cellules musculaires aortiques lisses de bovins, qui est identique à celle de la fibrilline.
Immunohistochimie : tissus fraîchement congelés : 1/200e-1/500e. Coupes en paraffine réactives après démasquage antigénique par microondes au tampon citrate.
Immunoprécipitation : 5 microlitres de cet anticorps dilués dans un maximum de 400 microlitres de surnageants concentrés de cellules musculaires lisses bovines. Nous recommandons l'utilisation d'une bille d'IgG anti-souris ou d'un anticorps de capture de lapin anti-souris suivi de la protéine A.
ELISA
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions optimales.
L'anticorps anti-fibrilline, clone 11C1.3, est un anticorps dirigé contre la fibrilline pour une utilisation en ELISA, en IF, en IP, en WB et en IH(P).
Sous-domaine de recherche
Protéines de la MEC
Forme physique
Format : Produit purifié
Liquide
Stockage et stabilité
À conserver à -20 °C, en aliquotes non diluées, pendant 12 mois maximum. Éviter les congélation/décongélation répétées.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
ADAMTS10 protein interacts with fibrillin-1 and promotes its deposition in extracellular matrix of cultured fibroblasts.
Kutz, WE; Wang, LW; Bader, HL; Majors, AK; Iwata, K; Traboulsi, EI; Sakai, LY; Keene, DR; Apte, SS
The Journal of Biological Chemistry null
Hannah L Bader et al.
Matrix biology : journal of the International Society for Matrix Biology, 31(7-8), 398-411 (2012-09-27)
ADAMTS-like proteins are related to ADAMTS metalloproteases by their similarity to ADAMTS ancillary domains. Here, we have characterized ADAMTSL5, a novel member of the superfamily with a unique modular organization that includes a single C-terminal netrin-like (NTR) module. Alternative splicing
F Wang et al.
The British journal of dermatology, 173(6), 1420-1430 (2015-07-17)
Striae gravidarum (SG), or 'stretch marks' of pregnancy, begin as erythematous streaks, and mature over months to years to become permanent scar-like bands that may be hypopigmented, atrophic and lax. To investigate early molecular alterations that may promote laxity of
Lauren C Beene et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 54(13), 8337-8344 (2013-11-23)
Fibrillins are the major constituent of tissue microfibrils, which form the ocular zonule. In Marfan syndrome (MFS), FBN1 mutations lead to ectopia lentis. The goal of this work was to investigate zonule composition and formation in fibrillin-deficient and wild-type mice.
A common variant rs2054564 in ADAMST17 is associated with susceptibility to lumbar spondylosis.
Taniguchi, et al.
Scientific Reports, 13, 4900-4900 (2023)