Principaux documents
LSKNF0500
Millipore
Solution de lavage des plasmides
Synonyme(s) :
Eau exempte de nucléases, Eau exempte de nucléases Montage®, Eau exempte de nucléases pour lavage
About This Item
Code UNSPSC :
41116012
eCl@ss :
32160405
Nomenclature NACRES :
NA.52
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
liquid
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 500 mL
Fabricant/nom de marque
Montage®
Technique(s)
molecular cloning: suitable (BAC prep)
molecular cloning: suitable (plasmid miniprep)
Application(s)
life science and biopharma
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Le kit de minipréparation plasmidique Montage Plasmid MiniprepHTS96 est un kit facile à utiliser qui permet de préparer rapidement des minipreps de plasmides ou de chromosomes bactériens artificiels (BAC) d′une grande pureté.
Application
Convient aux minipréparations de plasmides et de chromosomes artificiels bactériens (CBA)
Domaine de recherche
Tous
Stockage et stabilité
Les réactifs doivent être conservés à 15 °C ou à 30 °C.
Informations légales
MONTAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Contenu apparenté
We manufacture IP and antibody purification agarose beads that purify immunoglobulins and IgG fractions. Our kits also provide a total antibody purification process